Merck
Z338052
Quickfit® Weithals-Reaktionskolben
capacity 700 mL, Cylindrical
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Lid
Cylindrical
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR 700F
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
700 mL
Allgemeine Beschreibung
Rundkolben mit flachem Flanschanschluß, damit Deckel schnell und einfach entfernt werden können. Offener Flanschdurchmesser 100mm für leichte Zufuhr und Reinigung. Deckel und Klammer bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)