Merck
Z319910
Büchi® model B-585 distillation flask
Terminal position ball flask
Größe auswählen
1 EA
€ 184,00
€ 184,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 184,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.17
€ 184,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
round bottom flask
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 037101
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
For use with B-580 & B-585 ovens.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)