Z314706
Hirschmann® EM-dispenser, einstellbares Volumen
volume 10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Größe auswählen
€ 537,00
Größe auswählen
About This Item
€ 537,00
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic piston
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9360000
Messbereich Volumen
10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Volumen
10-60 mL
Fitting
(A 28)
(A45)
S 40
Allgemeine Beschreibung
- Konformitätsbescheinigt,
- autoklavierbar bis 121°C/2 bar
- Volumeneinstellung mit Rasterung, vermeidet unbeabsichtigtes Verstellen
- Verriegelung in Nullstellung
- stabiler Schutzmantel
- KB-Zertifikat
- Dicht verschraubter Ansaugschlauch
- Beständig gegen alle Chemikalien ausser Flusssäure
- Individuelles Qualitätszertifikat, 24 Monate Garantie
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)