Merck
Z314633
Fortuna Tuberkulin-Spritzen
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
Leistungsmerkmale
graduated 0.01 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
1.0 mL
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)