Merck
Z303860
Quickfit® Weithals-Reaktionskolben
capacity 10,000 mL, Spherical
Synonym(e):
FR10LF
Größe auswählen
1 EA
€ 378,00
€ 378,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 378,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 378,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Lid
Spherical
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR 10LF
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
10,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rundkolben mit flachem Flanschanschluß, damit Deckel schnell und einfach entfernt werden können. Offener Flanschdurchmesser 100mm für leichte Zufuhr und Reinigung. Deckel und Klammer bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)