Merck
Z303631
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit vertikalen Hälsen
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FR500/3S/22P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR500/3S/22P
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Höhe
150 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Ein mittiger Hals
  • zwei seitliche Hälse, parallel, alle Hälse mit NS Schliff
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)