Merck
Z303380
Quickfit® Davies-Kondensator mit doppelter Kühlfläche
L 200 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
C5/23/SC
Größe auswählen
1 EA
€ 134,00
€ 134,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 134,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 134,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit C 5/23/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Länge
200 mm
Oberflächenbereich
300 cm2
Allgemeine Beschreibung
Der innere Kühlfinger bewirkt eine besonders intensive Kühlung, in der Wirkung mit einer Kühlfalle vergleichbar, die bei niedrigsiedenden Lösemitteln besonders vorteilhaft ist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Highly efficient condenser with large cooling surface making it suitable for distillation, reflux & Soxhlet extraction applications. Suitable for substances with low boiling points.
  • Inner cooling surface gives ′baffle′ effect
  • Outer cooling surface prevents ′creep′ with low boiling point liquids
  • Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
  • Note: The CX5/25/SC condenser has a plain tube top instead of a socket joint
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)