Merck
Z303151
Quickfit® Liebig-Kühler
L 160 mm, joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
C1/11/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit C1/11/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Länge
160 mm
Oberflächenbereich
60 cm2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die turbulente Strömung im Kühlmantel garantiert gute Kühlung schon bei geringem Durchfluß. Empfohlen für allgemeine Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited