Merck
Z302341
Quickfit® Kegel-/Schraubgewindeadapter
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter), joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
ST53/13
Größe auswählen
1 EA
€ 50,20
€ 50,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 50,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 50,20
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 53/13
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Fitting
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter)
Allgemeine Beschreibung
Die QUICKFIT-Schraubverbindungen dieser Schliffkernaufsätze verbinden eine Vielzahl von Thermometern, Entlüftungsrohren, Elektroden usw. mit QUICKFIT-Glasgeräten. Die Verschraubungen lassen sich durch Lockern der Schraubkappe auf die gewünschte Eintauchtiefe einstellen, bieten exzellente Ergebnisse unter Vakuum und können bis zu 300 °C eingesetzt werden. Gewindeeinheit nicht direkter Hitze aussetzen!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)