Merck
Z288225
KNF Laboport® Minipumpe
Pump with vacuum gauge and regulator, AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KNF
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
Gewicht
4.2 lb
Allgemeine Beschreibung
Die ideale Pumpe für Vakuum- und Druckfiltration, Festphasenextraktion und Blotting. Hochleistungs-Membran-Vakuum/Druck-Pumpen für Applikationen mit mäßig korrodierenden Stoffen und jegliche Filtration oder Verfahren, die ein sauberes Abpumpen, Übertragen und Komprimieren von Luft, Gasen oder Dämpfen erfordern. Die Pumpen sind mit Manometern und Druckreglern für Vakuum und Druck erhältlich.
  • Tragbar
  • Öl-frei
  • Leiser Betrieb
  • Wartungsfreier, Ryton® Pumpenkopf
  • Geformte PTFE-Membran
  • Kalrez® Multi-Port-Ventile
  • Einstufig
  • CE-Zeichen
Rechtliche Hinweise
Kalrez is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)