Merck
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 161,00
€ 161,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 161,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 161,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 002965
Größe
230 mm × 50 mm
Allgemeine Beschreibung
The Buchi drying tube insert comes separately as a replacement part. Use with the Buchi drying tube assembly (Z229776) in the Buchi glass drying oven (Z563080 or Z616818).
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)