Merck
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
1 EA
€ 60,40
€ 60,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 60,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
€ 60,40
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37140-0010
Länge
25.4 mm
Durchmesser
8 (31.8mm ring O.D) mm
Größe
1 in. × 5/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Mit Führungsring, halten Position sehr stabil.
Rechtliche Hinweise
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)