Merck
Z283975
Spinbar® Magnetrührstäbchen
PTFE-coated, polygon, size 7/8 in. × 3/16 in., white
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
3 EA
€ 21,60
€ 21,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
3 EA
€ 21,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
€ 21,60
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
polygon
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37120-7836
Länge
22.2 mm
Durchmesser
4.7 mm
Größe
7/8 in. × 3/16 in.
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Mit PTFE-Überzug. Mit starken Permanentmagneten aus Alnico V. Achteckiger Querschnitt, mit Drehring. Ovale Rührfische sind besonders für Gefäße mit rundem Boden geeignet.
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)