Wichtige Dokumente
Z283827
Spinbar® Magnetrührstäbchen
white, L × diam. 7 mm × 2 mm
Größe auswählen
€ 21,10
Größe auswählen
About This Item
€ 21,10
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
Leistungsmerkmale
ALNICO V coated magnet
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37119-0007
L × Durchm.
7 mm × 2 mm
Länge
7 mm
Durchmesser
2 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
- PTFE-coated
- ALNICO V coated magnet
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)