Merck
Z277940
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
Größe auswählen
1 EA
€ 50,70
€ 50,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 50,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
€ 50,70
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments 9/4852
Temperaturmessbereich
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
Schaftabmessungen
8 in.
Allgemeine Beschreibung
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)