Merck
Z277827
Sigma-Aldrich
HGS Sphären-Molekül-Modelle
Researcher set
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Hersteller/Markenname
HGS 2001
Allgemeine Beschreibung
Diese Modelle bieten eine Kombination der Kugel- und Sphärenmodelle zur Darstellung von Molekülketten und von Molekülstrukturen mit umgebenden Elektronenwolken. Farbkodierte, flexible Polyacetalteile mit tranparenten Polyacrylatsphären. Kombinierbar mit den HGS Biochemiemodellen auf der verherigen Seite. Maßstab: 1Å = 1.0cm.
Forschungsset: Zum Aufbau von Biomolekülen und komplexen Strukturen wie z.B. Steroide und Peptide. α-Helix- oder ß- Faltblatt-Struktur von Peptiden können dargestellt werden. 383 Teile.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)