Z276707
UV-Quarz-Küvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE stopper
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
PTFE stopper
quartz
Hersteller/Markenname
Starna™ 29B/Q/10
Parameter
170-2,700 nm spectral range
H × B × T
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
Kammervolumen
1.4 mL
Weglänge
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Standardmaterial für Forschung und Qualitätskontrolle. Abmessungen: 12.5 x 12.5 mm, 45 mm hoch. Passen in alle Spektrophotometer. Für alle Wellenlängen zwischen 170 und 2700 nm.
Rechtliche Hinweise
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)