Merck
Z259497
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Vessel only, capacity 250 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 627,00
€ 627,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 627,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NC.25
€ 627,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 786316
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)