Merck
Z257761
Enviro-Safe® Taschenthermometer
greener alternative
temperature -10-110 °C, Without armor
Größe auswählen
1 EA
€ 40,00
€ 40,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 40,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
€ 40,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 1 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60570-1300
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Temperaturmessbereich
-10-110 °C
Länge
145 mm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Vollständig eintauchend; mit grüner, ungiftiger Flüssigkeitsfüllung. Gesamtlänge: 145mm; mit Aluminiumgehäuse (160mm). Ein Zusatzschutz für die Thermometer ist erhältlich.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Rechtliche Hinweise
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)