Merck
Z257397
Niedertemperatur-Thermometer mit Alkoholfüllung
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -50/50 °C
Größe auswählen
1 EA
€ 57,30
€ 57,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 57,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
€ 57,30
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60760-1500
Parameter
-50/50 °C temp. range
Länge
305 mm (30.5 cm)
Allgemeine Beschreibung
Vollständig eintauchend; 1°-Teilung für allgemeine Niedertemperaturarbeiten. Quecksilberfreie Alkoholfüllung.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)