Merck
Z254231
Sigma-Aldrich
Filteradaptersatz
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
Synonym(e):
Adapter Set, Filter Adapter Kit
Größe auswählen
1 SET
€ 56,30
€ 56,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
€ 56,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
€ 56,30
Check Cart for Availability
Materialien
neoprene
rubber
Hersteller/Markenname
Aldrich
Allgemeine Beschreibung
7teiliger Satz Gukoringe aus schwarzem Neoprenkautschuk. Autoklavierbar. Satz besteht aus je einem Ring jeder Größe. Ringe auch in Einzelgrößen lieferbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)