Merck
Z250325
Sigma-Aldrich
Aldrich® azeotropic distillation apparatus
joint: threaded 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 1.010,00
€ 1.010,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.010,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 1.010,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: threaded14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Alle Verbindungen werden mit fettfreien, 14/20 Schraubgewinde-Verbindungen hergestellt. Alle Teile sind austauschbar mit denen aus dem Aldrich All-In-One Glassware Kit, Z16,689-8. Die komplette Apparatur beinhaltet einen Destillationskopof und einen 100 ml-Rundkolben. Geeignet für die Entfernung von Wasser aus Kondensationsreaktionen 1.
Azeotrope Technik
1.
Das Lösungsmittel/H2O-Azeotrop wird komplett durch einen Wasserkühler gekühlt und durch eine 14/20 Verbindung ins Extraktionsreservoir (gefüllt mit 4Å Molekularsieben) überführt. Der Reservoiransatz* kann auch als ein Septum-Inlet für das Entfernen von Wasser mit einer Spritze verwendet werden.
2. Das Lösungsmittel und all flüchtigen Reagenzien werden bei Raumtemperatur über das Sieb rezykliert.
3. Zusätzliches Reagens kann, als Hilfsmittel einer langsamen Zugabe zu einem Gemisch unter Rückfluss, mit einem Tropftrichter über den Reservoiransatz zugegeben werden.
*zu gebrauchen mit Septen Z10,074-9, Z12,437-0, Z51,2125, Z51,211-7
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barta, N.S., Paulvannan, K., Schwarz, J.B., Stille, J.R.
Synthetic Communications, 24, 583-583 (1994)