Merck
Z248223
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210/T, temperature -50-200 °C
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
Aufnahme AC/DC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
230 V AC
Leistungsmerkmale
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
Hersteller/Markenname
Model 210/T
Temperaturmessbereich
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Allgemeine Beschreibung
With timer.
Rechtliche Hinweise
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)