Merck
Z247235
Coors Porzellan-Tiegelabdeckung
cap size D, I.D. 54 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 202,00
€ 202,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 202,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
€ 202,00
Check Cart for Availability
Kappengröße
D
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66125
ID
54 mm
Allgemeine Beschreibung
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Sonstige Hinweise
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Kindly describe how many pieces of lid are there in this pack.
    1 answer
    1. This product is sold as a package of 12 each. There are 12 covers included.