Merck
Z247049
Coors casserole
capacity 140 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Materialien
circles
porcelain
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12 ea (Internal pack of 6)
Hersteller/Markenname
Coorstek 60059
Kapazität
140 mL
Durchm. × H
89 mm × 45 mm
Schalendurchm.
89 mm
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit Ausguss und Handgriff; Innen- und Außenseite glasiert, außer Rand und Griffende.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)