Merck
Z246638
Nickel-Tiegel
Straight wall, capacity 55 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 62,30
€ 62,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 62,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
€ 62,30
Check Cart for Availability
Kapazität
55 mL
Durchm. × H
47 mm × 41 mm
Dicke
0.035 in.
Allgemeine Beschreibung
Sehr beständig gegen verdünnte Laugen und Natriumperoxid-Schmelzen. Auch verwendet für Analysen von Niobium, Tantalum oder niedrige Mengen Phosphor. Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)