Merck
Z245429
Sigma-Aldrich
Einweg-Becher
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Disposable containers, Plastic beakers
Größe auswählen
1 PKG
€ 147,00
€ 147,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 147,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 147,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 50 mL
Verpackung
pkg of 100 ea
H × AD
145 mm × 115 mm
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Durchscheinendes PP mit drei Ausgiessern
  • Graduierung geprägt
  • Flacher Boden, hält Magnetrührer mittig
  • Autoklavierbar
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)