Merck
Z245208
Sigma-Aldrich
Bransonic® Reinigungsbad Modell B200
AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.74
Leistungsmerkmale
CSA approved
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson 100-951-010
Verfügbarkeit
not available in EU
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kleines, tragbares Ultraschallbad, für einfache Einsätze. Mit Einsatzkorb. Automatische Abschaltung nach 5 Minuten.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Noryl is a registered trademark of Sabic Innovative Plastics IP B.V.