Merck
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 45,50
€ 45,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 45,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 45,50
Check Cart for Availability
Materialien
FEP
Manometer × L
12 × 1219 mm
Schlauchvolumen
4571 μL
Fitting
1/4-28 non-tapered
Eignung
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)