Merck
Z233013
Duran® Erlenmeyer-Weithalskolben
capacity 200 mL
Synonym(e):
conical flasks
Größe auswählen
10 EA
€ 74,20
€ 74,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 74,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 74,20
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
Joints neck (50)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212263209
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
131 mm
Kapazität
200 mL
Kolben AD
79 mm
Hals AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Entspricht DIN 12380
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)