Merck
Z232912
Duran® Erlenmeyer-Kolben mit Stopfen
capacity 500 mL
Synonym(e):
241924602
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Verbindung
joint neck29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Stopper
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 241924602
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Graduiert und komplett mit NS29/32 Schliff und Schliffstopfen.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)