Merck
Z232653
Duran® Filterkolben
capacity 100 mL
Synonym(e):
conical flasks
Größe auswählen
10 EA
€ 326,00
€ 326,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 326,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 326,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Verbindung
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
case of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212012409
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
100 mm
Kapazität
100 mL
Kolben AD
65 mm
Schlaucholivendurchm.
11 mm , for tube connection
Hals ID
24 mm
Allgemeine Beschreibung
Vakuumfest, mit gläsernem Schlauchstutzen. Borosilikatglas Typ 3,3, dadurch maximale chemische Beständigkeit. Entspricht DIN/ISO 6556
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)