Merck
Z231401
Gewichtete Schutzabdeckung
H 36 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 711,00
€ 711,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 711,00
About This Item
UNSPSC-Code:
46181702
NACRES:
NB.35
€ 711,00
Check Cart for Availability
Materialien
transparent acrylic
Verpackung
pkg of (packaged in one carton)
Höhe
36 in.
914 mm
B × T
19 1/2 in. × 6 1/2 in.
Dicke
3/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Starkes Acrylglas, 10mm. Gewinkelte Bauform mit schwerem Standfuss mit PVC-Beschichtung. Aussenabmessungen: 50cm breit, 15cm tief.
Anwendung
This product is designed to act as an "engineering control" or barrier to provide a degree of protection for those in front of the barrier from splashing and splattering. This shield will not provide any degree of protection from an "explosive" incident.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)