Merck
Z225320
Sigma-Aldrich
Aldrich® SAFE-PURGE Ventil
manual
Größe auswählen
1 EA
€ 581,00
€ 581,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 581,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
€ 581,00
Check Cart for Availability
Parameter
<5 psi pressure
Allgemeine Beschreibung
Verwendet mit Spülgas-Druck unter 5 psi
Zum sicheren und effizienten Spülen von Reaktionsgefäßen mit Inert- oder Prozessgas. Anschlüsse in 10 mm AD
  • Eingebautes Rückschlagventil
  • Separater Schlauchausgang für Gase, die aus dem Reaktionsgefäss entweichen
  • Stabile Ausführung
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SAFE-PURGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)