Z224197
Chem-FLEX™ Röhrchenklemme
for tubing o.d., 1/4 ‑ 0.525 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Beschreibung
for tubing CHEM-FLEX 250
Leistungsmerkmale
for tubing o.d. 1/4 ‑ 0.525 in.
Allgemeine Beschreibung
Nicht korrodierende, leichte Klemmen zur Sicherung von CHEM-FLEX Schläuchen an Transfernadeln, Fittings.
Rechtliche Hinweise
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)