Merck
Z219827
Sigma-Aldrich
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40, w/drip-tip
Größe auswählen
1 EA
€ 205,00
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 205,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 205,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)