Merck
Z219320
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 120,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 120,00
Check Cart for Availability
Etikett
C
Verbindung
joint: ST/NS24/25
Hersteller/Markenname
Ace Glass 503110
Gewinde ID
7.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Rechtliche Hinweise
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)