Merck
Z214450
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 1000 mL, top joint: ST/NS 45/50, frit diam. 65 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
Materialien
borosilicate glass
flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS top45/50
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kolbenkapazität
1000 mL
Frittendurchm.
65 mm
Schlaucholivengröße
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit großer Fritte, Porengrösse C, für effiziente Gasdispersion. Kolben haben einen seitlichen ST/NS: 14/20 Schraubschliffeinlass.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)