Merck
Z189960
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 75 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 106,00
€ 106,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 106,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 106,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 723806
Oberteil Durchm.
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Befüllen aller Gefässe mit Schliffanschluß. Für Pulver oder Flüssigkeit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)