Merck
Z177016
Sigma-Aldrich
LDPE wash bottles
capacity 250 mL, Wide-mouth
Synonym(e):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
Größe auswählen
12 EA
€ 79,40
€ 79,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 79,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
€ 79,40
Check Cart for Availability
Materialien
low-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Verbindung
Joints threaded neck (38)
Leistungsmerkmale
label no label
vented
with cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11620-0250
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Kappe und Spritzrohr aus einem Stück, liefert einzelne Tropfen oder einen scharfen Strahl. Spitze kann abgeschnitten werden, um Öffnung zu vergrößern. Polyallomer-Kappe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)