Merck
Z174793
Sigma-Aldrich
Aldrich® NMR-Röhrenreiniger
Model B, joint: ST/NS 24/40 Model B, for tubes, 5 mm
Synonym(e):
tube cleaner, tube cleaners
Größe auswählen
1 EA
€ 190,00
€ 190,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 190,00
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.43
€ 190,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40 Model B
Leistungsmerkmale
for tubes 5 mm
Allgemeine Beschreibung
Macht das Auswaschen und Trocknen von NMR-Röhrchen im Ofen überflüssig. Verunreinigungen werden durch Lösemittel aus dem Vorratsbehälter schnell entfernt; ein Luftstrom trocknet das Glas in Sekunden. Die mittlere Reinigungsrate liegt bei 1 Röhrchen/Min. Nur geeignet für 17.8 cm-Röhrchen, mit Ausnahme der Typen Z28,238-3 und Z28,239-1, die mit 17.8-und 20.3cm-Röhrchen benutzt werden können.
Integriertes Lösemittelreservoir (Abb. 1)
Modelle A, B, C, D
ein PP-Verschlussdeckel am geschlossenen Ende eines umgedrehten NMR-Röhrchens hält dieses fest und dichtet das System. Der angelegte Unterdruck sprüht das Lösemittel im Glas gegen das geschlossene Ende - dadurch vollständige Reinigung. Modell D mit 100mL-Reservoir.
Modell E
wie oben, aber als Verschluß dient ein Schliffstopfen.
Externes Lösemittelreservoir (Abb. 2)
Modell F
Der Wasch-/Trockenzyklus wird durch Rotation des integrierten PTFE-Hahns geregelt. Der Anschluß einer Lösemittelflasche macht manuelles Nachfüllen überflüssig. Mit eingebautem Rückschlagventil.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)