Merck
Z168130
Ampullenöffner/-manschette
For 11-20 mL ampules
Größe auswählen
1000 EA
€ 186,00
€ 186,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 186,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121807
NACRES:
NB.43
€ 186,00
Check Cart for Availability
Allgemeine Beschreibung
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)