Merck
Z167517
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-Vigreux-Destillationssäule
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20, L 150 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Etikett
O
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Länge
150 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive Glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.