Merck
Z162302
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kolben für die Festphasen-Peptidsynthese
capacity 5 L, center joint: ST/NS 34/45
Größe auswählen
1 EA
€ 1.040,00
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.040,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.24
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Verbindung
center joint: ST/NS34/45
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
5 L
Allgemeine Beschreibung
Mit drei ST 24/40 seitlichen Schliffanschlüssen, Hauptschliff je nach Inhalt. Grobe Fritte (25 to 50 μm) und PTFE Rotaflo-Hahn ® zum schnellen Abfiltrieren.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)