Merck
Z154598
Ace Trubore® Rührerlager
fits shaft o.d., 5 mm, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 70,70
€ 70,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 70,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
€ 70,70
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 5 mm
lubricant cap: no
Hersteller/Markenname
Ace Glass 952404
Allgemeine Beschreibung
  • Frei kombinierbare Komponenten: Lagerhülsen und Schäfte
  • geeignet für Vakuum bis 1 mm Hg absolut, wenn ausreichend geschmiert wird
  • Ungeschmiert bis zu 500 U/Min, begrenzte Lebensdauer.
  • Geschmiert bis zu 2000 U/Min.
Der breite Rand nimmt ausreichend Schmiermittel auf für mehrere Stunden Betrieb bei Drehzahlen bis zu 1500 U/Min.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)