Merck
Z154296
Ace Trubore® Rührerlager
fits shaft o.d., 10 mm, joint: ST/NS 45/50
Größe auswählen
1 EA
€ 122,00
€ 122,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 122,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
€ 122,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap: no
Hersteller/Markenname
Ace Glass 803832
Allgemeine Beschreibung
  • Frei kombinierbare Komponenten: Lagerhülsen und Schäfte
  • geeignet für Vakuum bis 1 mm Hg absolut, wenn ausreichend geschmiert wird
  • Ungeschmiert bis zu 500 U/Min, begrenzte Lebensdauer.
  • Geschmiert bis zu 2000 U/Min.
Der breite Rand nimmt ausreichend Schmiermittel auf für mehrere Stunden Betrieb bei Drehzahlen bis zu 1500 U/Min.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)