Merck
Z136379
Giant-size molecular model components
double bonds, red, 8cm/Å
Größe auswählen
6 EA
€ 15,90
€ 15,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 15,90
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
€ 15,90
Check Cart for Availability
Länge
7.5 cm
Farbe
red
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)