Merck
Z133205
Whatman® quantitative filter paper, medium speed, Grade 589-WH
Grade 589-WH circles, 110 mm, 100/pk
Synonym(e):
filter papers
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
Materialien
cellulose filters
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
Parameter
Medium flow rate
Tiefe
110 mm
Porengröße
8-10 μm
Allgemeine Beschreibung
Aschefrei, hoch nassfest, gehärtet (S&S Nr.589-WH)
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)