Merck
Z130575
Nalgene® Enghalsflaschen
capacity 250 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Größe auswählen
12 EA
€ 44,80
€ 44,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 44,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 44,80
Check Cart for Availability
Materialien
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (24)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2004-0008
Flaschendurchm. × H
61 mm × 133 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Beliebte Allzweck-Flaschen für viele Laboranwendungen
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)