Merck
Z129259
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumfiltrationsadapter
male joint: ST/NS 29/26, flange I.D. 31 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Verbindung
male joint: ST/NS29/26
Flansch ID
31 mm
Allgemeine Beschreibung
Ermöglicht Filtration (über Büchner-Trichter) direkt in Einhals-Rundkolben. Inklusive Gummimanschette.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)